Wichtige Dokumente
H8126
N-(2-Hydroxyethyl)athylendiamin-N,N′,N′-triessigsäure
~98%
Synonym(e):
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylendiglycin, HEDTA, HEEDTA
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
212 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?