Merck
G7041
Sigma-Aldrich
Fish Gelatin
from cold water fish skin, powder, suitable for cell culture and generation of scaffolds.
Synonym(e):
Gelatine, Teleostean-Gelatine
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Produktbezeichnung
Gelatine aus Haut von Kaltwasserfischen, solid
Biologische Quelle
fish skin
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Form
solid
Mol-Gew.
60 kDa
Verpackung
pkg of 100 g
pkg of 500 g
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Oberflächendeckung
100—200 μg/cm2
Verunreinigungen
≤2% Residue on ignition (Ash)
≤20 ppm Heavy metals
Löslichkeit
acetic acid: soluble
glycerol: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
Allgemeine Beschreibung
Gelatine aus Kaltwasserfischhaut weist niedrige Gelier- und Schmelzpunkte auf. Diese Gelatine geliert nicht bei 10 Grad Celsius und hat daher keine Gallertfestigkeit (Bloom Strength).
Anwendung
Bei der Vorbereitung der Wasserphase wurde Gelatine aus Kaltwasserfischhaut verwendet. Es wird auch für das anhaltende Wachstum in einer statischen Kultur und bei der Flavopiridol-Behandlung und Transkript-Markierung eingesetzt.
Wird in der Immunchemie als Blockierungsmittel verwendet.
Biochem./physiol. Wirkung
Gelatine aus Kaltwasserfischhaut kann je nach Geliereigenschaften zur Vorbereitung verschiedener Gele eingesetzt werden. Sie kann auch als Zusatzstoff bei der Surimi-Verarbeitung zur Verbesserung der funktionellen und mechanischen Eigenschaften des Gels verwendet werden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Marine Proteins and Peptides: Biological Activities and Applications (2013)
Using fish gelatin and pectin to make a low-fat spread.
Cheng L H, et al.
Food Hydrocolloids, 22(8), 1637-1640 (2008)
Encapsulation and Controlled Release Technologies in Food Systems (2016)
Maximising the Value of Marine By-Products (2006)
Samia Rourou et al.
Applied microbiology and biotechnology, 85(1), 53-63 (2009-06-13)
Vero cells growth and rabies production in IPT-AF medium, a property animal-component-free medium are described in this work. Kinetics of cell growth and rabies virus (strain LP 2061) production were first conducted in spinner flasks. Over eight independent experiments, Vero
Artikel
Attachment Factors for 3-Dimensional Cell Culture
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.