1.04070
Gelatine
suitable for microbiology
Synonym(e):
Gelatine
Alle Fotos(2)
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
232-554-6
NACRES:
NA.74
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
animal
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.8-7.6 (25 °C, 10 g/L in H2O)
Anwendung(en)
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Identität (A: Färbung): entspricht
Identität (B: Niederschlag): entspricht
Identität (C: Fallout): entspricht
Identität (NIR): entspricht
pH-Wert (1 %; Wasser): 5–6
Schwefeldioxid (SO₂): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,01 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 2 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 15 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Identität (B: Niederschlag): entspricht
Identität (C: Fallout): entspricht
Identität (NIR): entspricht
pH-Wert (1 %; Wasser): 5–6
Schwefeldioxid (SO₂): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Peroxid (als H₂O₂): ≤ 0,01 %
Sulfatasche (800 °C): ≤ 2 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 15 %
Eignung für Mikrobiologie: entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg