Wichtige Dokumente
274593
Diethylentriaminpentaessigsäure Eisen(III)-Dinatriumsalz Hydrat
98%
Synonym(e):
Dinatrium-eisen(III)-pentaacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CN(CCN1CCN2CC(=O)O[Fe](OC(=O)C1)OC(=O)C2)CC([O-])=O
InChI
1S/C14H23N3O10.Fe.2Na.H2O/c18-10(19)5-15(1-3-16(6-11(20)21)7-12(22)23)2-4-17(8-13(24)25)9-14(26)27;;;;/h1-9H2,(H,18,19)(H,20,21)(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);;;;1H2/q;+3;2*+1;/p-5
InChIKey
QPJPBTBEMHBPHZ-UHFFFAOYSA-I
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?