Y0001875
Gadodiamid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
[5,8-Bis-(carboxymethyl)-11-[2-(methylamino)-2-oxoethyl]-3-oxo-2,5,8,11-tetraazatridecan-13-oato (3-)]-gadolinium, [N,N-Bis-[2-[(carboxymethyl)](methylcarbamoyl)-methyl]-amino]-ethyl]-glycinato(3-)]-gadolinium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gadodiamide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Gd]21OC(=O)CN(CCN(CC(=O)O2)CC(=O)NC)CCN(CC(=O)O1)CC(=O)NC
InChI
1S/C16H29N5O8.Gd/c1-17-12(22)7-20(10-15(26)27)5-3-19(9-14(24)25)4-6-21(11-16(28)29)8-13(23)18-2;/h3-11H2,1-2H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,24,25)(H,26,27)(H,28,29);/q;+3/p-3
InChIKey
HZHFFEYYPYZMNU-UHFFFAOYSA-K
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)