581500
TEMPOL, CAS-Nr. 2226-96-2, Calbiochem
≥95% (HPLC), crystals,powder, free radical scavenger and nitric oxide spin trap, Calbiochem®
Synonym(e):
TEMPOL, CAS-Nr. 2226-96-2, Calbiochem, 4-Hydroxy-TEMPO, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-oxyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TEMPOL, CAS-Nr. 2226-96-2, Calbiochem, A stable, cell-permeable nitroxide that acts as a free radical scavenger and nitric oxide spin trap.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - TN8991000
Assay
≥95% (HPLC)
Form
crystals
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
ethanol: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Fänger von freien Radikalen und Stickoxid-Spinfalle
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Miura, Y., et al. 2000. J. Radiat. Res. (Tokyo)41, 103.
Mota-Filipe, H., et al. 1999. Shock 12, 255.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Liver,spleen
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
294.8 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
146 °C - DIN 51758