Merck
17148
Millipore
Eigelb-Emulsion
suitable for microbiology
About This Item
UNSPSC-Code:
41171614
NACRES:
NA.85
Agentur
according to ISO 6888-1:2020
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Dichte
1.02 g/mL at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
Verwandte Kategorien
Anwendung
Sterile stabilisierte Emulsion von Eigelb, die als Zusatz für verschiedene Kultur Medien empfohlen wird.
Verpackung
1 Serumflasche
Komponenten
(100 mL pro Vial)
Eigelb 30 ml; Salin (steril) 70 ml
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Navjot Kaur et al.
Scientific reports, 9(1), 15367-15367 (2019-10-28)
We present a prototype for conducting rapid, inexpensive and point-of-care-compatible nucleic acid amplification tests (NAATs) for tuberculosis (TB). The fluorescent isothermal paper-and-plastic NAAT (FLIPP-NAAT) uses paper-based loop mediated isothermal amplification (LAMP) for DNA detection. The cost of materials required to