P9602
Selektives Polymyxin-B-Supplement
for bacteria, sterile, suitable for microbiology
Synonym(e):
Antibiotic Selective Supplement, Polymyxin B Antibiotic Supplement, Polymyxin B Microbiological Supplement, Polymyxin B Sulphate Selective Supplement
About This Item
Empfohlene Produkte
Sterilität
sterile
Qualitätsniveau
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verpackung
pkg of 5 vials
Anwendung(en)
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
bacteria
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
Polymyxin B Sulfat 50,000 units
Lagerung und Haltbarkeit
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Vibrio Detection