C0250000
Calciumfolinat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Folinsäure Calciumsalz Hydrat, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolsäure Calciumsalz, 5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutaminsäure Calciumsalz, 5-HCO-H4PteGlu, Calciumfolinat, Citrovorum-Faktor Calciumsalz, Leucovorin Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
folic acid
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Ca++].[H]O[H].[H]C(=O)N1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
InChIKey
KVUAALJSMIVURS-ZEDZUCNESA-L
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)