Merck
Y0001242
Folsäure Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(4-Aminobenzoyl)-L-glutaminsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H14N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.25
Beilstein:
2816320
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
folic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O5/c13-8-3-1-7(2-4-8)11(17)14-9(12(18)19)5-6-10(15)16/h1-4,9H,5-6,13H2,(H,14,17)(H,15,16)(H,18,19)/t9-/m0/s1
InChIKey
GADGMZDHLQLZRI-VIFPVBQESA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Folic acid impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
M Laura Dántola et al.
Photochemical & photobiological sciences : Official journal of the European Photochemistry Association and the European Society for Photobiology, 9(12), 1604-1612 (2010-10-06)
Folic acid, or pteroyl-l-glutamic acid (PteGlu), is a precursor of coenzymes involved in the metabolism of nucleotides and amino acids. PteGlu is composed of three moieties: a 6-methylpterin (Mep) residue, a p-aminobenzoic acid (PABA) residue, and a glutamic acid (Glu)
Guifeng Li et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(10), 3467-3475 (2012-03-01)
Conformational control of excited-state intramolecular electron transfer (ET) in folic acid (FA) has been investigated using femtosecond time-resolved infrared (TRIR) spectroscopy. Ultrafast excited-state ET between the pterin and the 4-aminobenzoyl subunits of FA is observed for the anionic form (at
A A H Sokoro et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 832(1), 9-16 (2006-01-24)
To develop a routine method for quantitative measurement of the folate catabolites p-aminobenzoylglutamate (pABG) and acetamidobenzoylglutamate (apABG) in serum and urine using liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Urine, serum and aqueous standards were thawed. Two microliters of d3-glutamic acid (d3-Glu;
Yumei Lin et al.
The American journal of clinical nutrition, 80(3), 680-691 (2004-08-24)
A quantitative understanding of human folate metabolism is needed. The objective was to quantify and interpret human folate metabolism as it might occur in vivo. Adults (n = 13) received 0.5 nmol [(14)C]pteroylmonoglutamate (100 nCi radioactivity) plus 79.5 nmol pteroylmonoglutamate
Vellappan Kesavan et al.
Journal of radiation research, 44(2), 141-144 (2003-09-19)
Concentrations of total folates and their oxidative degradate, para-aminobenzoyl glutamic acid, were determined in mouse after 2-7 Gy total body gamma-irradiation (TBI). Total liver folate levels were drastically reduced by almost 47% over a period of 120 h after TBI