Wichtige Dokumente
BP937
Folsäure
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
PteGlu, Pteroyl-L-glutaminsäure, Vitamin M
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Agentur
BP
API-Familie
folic acid
Form
solid
Hersteller/Markenname
BP
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
250 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChIKey
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)