Y0001226
Pyridoxin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Methyl-1,3-dihydrofuro[3,4-c]pyridin-7-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyridoxine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO2/c1-5-8(10)7-4-11-3-6(7)2-9-5/h2,10H,3-4H2,1H3
InChIKey
GFEZPGADIMGWOH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)