410217
2′,7′-Dichlorfluoreszein
ACS reagent
Synonym(e):
Dichlorofluorescein; Fluorescein 27
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Farbe
orange to red-brown, powder
mp (Schmelzpunkt)
280 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
alcohol: passes test
Dichte
0.790 g/cm3
λmax
509 nm
Eignung
passes test for adsorption indicator
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1cc2Oc3cc(O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5ccccc45)c2cc1Cl
InChI
1S/C20H10Cl2O5/c21-13-5-11-17(7-15(13)23)26-18-8-16(24)14(22)6-12(18)20(11)10-4-2-1-3-9(10)19(25)27-20/h1-8,23-24H
InChIKey
VFNKZQNIXUFLBC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?