Wichtige Dokumente
259225
1,5-Diphenylcarbazid
ACS reagent
Synonym(e):
1,5-Diphenylcarbohydrazid, sym.-Diphenylcarbazid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Form
solid
Glührückstand
≤0.05%
mp (Schmelzpunkt)
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
Löslichkeit
aqueous acetone: passes test
Dichte
1,31 g/cm3
Eignung
passes test for sensitivity to chromate
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazide
SMILES String
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChIKey
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- As a reagent for the quantification of palladium and platinum by spectrophotometry.
- As a mediator for the functionalization of carbon paste electrodes employed in the estimation of Hg(II) ions by differential pulse voltammetry.
- Fabrication of gold nanoparticles that can be employed for the detection of chromium (VI) ions via colorimetry.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?