Wichtige Dokumente
10368
trans-Anethol
analytical standard
Synonym(e):
4-Propenylanisol, trans-1-Methoxy-4-propenyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Enthält
~0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
n20/D 1.561
bp
234-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?