Wichtige Dokumente
PHR1269
Eugenol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Methoxy-4-(2-propenyl)-phenol, 4-Allyl-2-methoxyphenol, 4-Allylguaiacol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. E5000000
traceable to USP 1268965
API-Familie
eugenol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.541 (lit.)
bp
254 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−12-−10 °C (lit.)
Dichte
1.067 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc(CC=C)ccc1O
InChI
1S/C10H12O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3
InChIKey
RRAFCDWBNXTKKO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
255.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
124 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)