W208620
Anethol
natural, 99%, FG
Synonym(e):
trans-Anethol, 4-Propenylanisol, trans-1-Methoxy-4-propenyl-benzol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
99%
Zusammensetzung
contains trans-Anethole
Brechungsindex
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20-21 °C (lit.)
Dichte
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
trans-anethole
Organoleptisch
anise; sweet
SMILES String
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChIKey
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
213.8 °F
Flammpunkt (°C)
101 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?