Merck
STBMTSB12DP
Millipore
Soja-Casein-Aufschlussbouillon
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL , filling volume, closure type, green screw cap with septum, double packed of 12 bottles
Synonym(e):
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen, Caso-Bouillon, Soja-Casein-Pepton-Medium, TSB, Trypticase-Soja-Bouillon, Tryptische Soja-Bouillon, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
Bottle with screw cap and septum, Double packed, For the detection of aerobic bacteria and fungi,
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
double packed of 12 bottles
Flaschenkapazität
125 mL
bottle filling volume
100 mL , filling volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
nonselective for
Allgemeine Beschreibung
Soja-Casein-Pepton-Bouillon ist ein Sterilitätsmedium und eine wichtige Komponente unserer STERITEST® Lösung. Zusammensetzung und Wachstumsleistung dieses Nährmediums entsprechen den Anforderungen der Europäischen Pharmakopöe (EP) 2.6.1, US-Pharmakopöe (USP) 71 und Japanischen Pharmakopöe (JP) 4.06 für Soja-Casein-Pepton-Bouillon. Der von uns verwendete Herstellansatz garantiert höchste Qualität des Nährmediums und sorgt für höhere Genauigkeit sowie eine wesentliche Reduzierung des Risikos von Fehlinterpretationen und falschen Ergebnissen. Durch die sterilisierte Tyvek® Doppelverpackung wird die Zuverlässigkeit der Testmethode erhöht und zugleich der Reinigungsprozess optimiert, da das Risiko einer Kreuzkontamination in Laminarflow-Werkbänken minimal gehalten und eine sichere und effiziente Dekontamination der Isolatorkammern gewährleistet ist. Aussehen des Nährmediums ist eine hellgelbe klare Flüssigkeit. Es hat einen pH-Wert von 7,3 ± 0,2 und die Lagertemperatur beträgt 2 - 25 °C. Die Inkubationstemperatur variiert zwischen 20 - 25 °C und die Inkubationszeit beträgt 7 - 14 Tage. Das Produkt wird in Form von zwölf 100-ml-Flaschen mit Septum-Schraubkappe geliefert, wodurch das Risiko einer Kreuzkontamination reduziert und das Desinfektionsverfahren optimiert wird.
Anwendung
Soja-Casein-Pepton-Bouillon ist für die Detektion von aeroben Bakterien und Schimmelpilzen bestimmt. QC-Organismen umfassen Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) und Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Dieses Nährmedium wird für die Sterilitätsprüfung mittels Membranfiltration oder Direktinokulation eingesetzt. Es wird auch als Voranreicherung für nicht sterile Produkte verwendet.
Sterilitätstests (Membranfiltration und direkte Beimpfung)
Keimbelastungsprüfungen
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Trypticase-Soja
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
STBMTSB12DP4053252528217