Merck
STBMFTM12DP
Millipore
Flüssiges Thioglykollat-Medium, doppelt verpackt
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, double packed of 12 bottles
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium, Flüssige Thioglykollat-Medien, Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTGM), Thioglykollat-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
Verpackung
double packed of 12 bottles
Flaschenkapazität
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Kapazität
125 mL
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
anaerobic bacteria
Allgemeine Beschreibung
Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTM) ist ein wichtiger Bestandteil unserer STERITEST®-Lösung. Das Produkt wurde so formuliert, dass es die Anforderungen der EP 2.6.1, USP 71 und JP 4.06 erfüllt, und es wurde daraufhin getestet. Unser Herstellkonzept gewährleistet die höchstmögliche Qualität unserer Medien; es verbessert die Genauigkeit und ermöglicht eine signifikante Minderung des Risikos von Fehlinterpretationen und falschen Ergebnissen. Die sterilisierte Tyvek®-Doppelverpackung ermöglicht eine Optimierung der Reinigungsverfahren, um die Gefahr von Kreuzkontaminationen in Laminar-Flow-Hauben zu minimieren und eine effektive Dekontamination von Isolatorkammern zu gewährleisten. Die Flüssigkeit ist hellgelb, leicht opaleszierend und viskos mit einem rosafarbenen Ring in Suspensionen von ≤ 1 cm. Der pH-Wert des Produkts beträgt 7,1 ± 0,2; es kann bei 2 - 25 °C gelagert werden. Die Inkubationstemperatur schwankt zwischen 30 und 35 °C und die Inkubationszeit liegt zwischen 7 und 14 Tagen. Das Produkt wird in 12 Flaschen mit je 100 ml des Mediums geliefert. Eine Schraubkappe mit Septumverschluss mindert das Risiko einer Kreuzkontamination und Wachstumshemmung.
Anwendung
Flüssiges Thioglykollat-Medium (FTM) ist in erster Linie für den Nachweis anaerober Bakterien vorgesehen. Es ermöglicht aber auch den Nachweis aerober Bakterien. Die QC-Organismen beinhalten Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) und Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Dieses Medium wird für Sterilitätsprüfungen durch Membranfiltration oder Direktbeimpfung verwendet.
Sterilitätsprüfung (Membranfiltration und Direktbeimpfung)
Keimbelastungsprüfung
Komponenten
Schraubkappe mit Septum
Nährmedium
Flüssiges Thioglykollat
Hinweis zur Analyse
Trübung zeigt Wachstum an
Rechtliche Hinweise
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable