STBMCTM12DP
Klares, flüssiges Thioglykolat-Medium
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling Volume
Synonym(e):
Flüssiges Thioglykolat-Medium (klar), KTM, Klare Thioglykolat-Bouillon, Klares FTM, Thioglyk. Med. (FTM) klar, Thioglykolat B. 0,1 l klar
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; ethylene oxide treated
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
double packed of
Flaschenkapazität
125 mL
Flaschenvolumen
100 mL , filling Volume
Aufnahme
sample type pharmaceutical(s)
pH-Wert
7.1
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Kompatibilität
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-30°C
Eignung
anaerobic bacteria
nonselective for
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Keimzahlbelastungstest
Komponenten
Nährmedium
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Empfehlung
Vergleichbares Produkt
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable