Wichtige Dokumente
S7107
Sigma-Aldrich
ApopTag TdT-Enzym
ApopTag Terminal deoxynucleotidyl Transferase (TdT) is a recombinant enzyme intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonym(e):
TdT-Enzym, Terminale Desoxynukleotidyltransferase
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
ApopTag
Chemicon®
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
ApopTag-TdT (terminale Deoxynucleotidyltransferase) ist ein rekombinantes Enzym zur Markierung der 3′-OH-Enden von fragmentierter DNA während des apoptotischen Zellnachweises. Zur Verwendung mit ApopTag In-situ-Apoptose-Nachweiskits (Katalog-Nummern: S7100, S7101, S7110, S7111, S7160 und S7165).
ApopTag ist eine eingetragene Marke der Serologicals Company.
Anwendung
Bereitgestellte Materialien:
Jedes Fläschchen enthält 300 μL des ApopTag-TdT-Enzyms (terminale Transferase).
Anwendungshinweise
Bereiten Sie die Markierungsmischung wie folgt vor:
77 μL ApopTag-Reaktionspuffer (S7105 oder Kit-Komponente Nr. 02)
33 μL ApopTag-TdT-Enzym
Gut mischen und auf Eis aufbewahren. Dieses Reagenz kann im Voraus zubereitet und soll für nicht mehr als 6 Stunden auf Eis aufbewahrt werden. Die Reaktionspuffer-TdT-Enzymmischung ist gebrauchsfertig zur Verwendung im Schritt „APPLY WORKING STRENGTH TdT ENZYME“ (TdT-ENZYM IN ARBEITSKONZENTRATION ANWENDEN) im Handbuch „The Complete ApopTag Manual“ (vollständiges ApopTag-Handbuch) bereit.
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen:
Das ApopTag-TdT-Enzym (terminale Transferase) enthält Kaliumcacodylat (Dimethylarsinsäure) als Puffer. Dieses Material ist bei Verschlucken gesundheitsschädlich; Kontakt mit Haut und Augen vermeiden (Handschuhe, Schutzbrille tragen) und Kontaktbereiche sofort abwaschen.
Verpackung
1000 Einheiten/mL
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung bei -15 °C bis -25 °C.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Po-Nien Tsao et al.
Development (Cambridge, England), 136(13), 2297-2307 (2009-06-09)
Although there is accumulated evidence of a role for Notch in the developing lung, it is still unclear how disruption of Notch signaling affects lung progenitor cell fate and differentiation events in the airway epithelium. To address this issue, we
Divya A Shiroor et al.
Current biology : CB, 30(11), 2166-2174 (2020-05-11)
Stem cells are continuously exposed to multiple stresses, including radiation and tissue injury. As central drivers of tissue repair and regeneration, it is necessary to understand how their behavior is influenced by these stressors. Planarians have an abundant population of