Wichtige Dokumente
S7105
Sigma-Aldrich
ApopTag-Reaktionspuffer
ApopTag Reaction Buffer is intended for use in labeling the 3′-OH ends of fragmented DNA during apoptotic cell detection.
Synonym(e):
ApopTag-Puffer, Reaktionspuffer
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
ApopTag
Chemicon®
Methode(n)
activity assay: suitable (apoptosis)
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
ApopTag-Reaktionspuffer ist zur Verwendung bei der Markierung der 3′-OH-Enden von fragmentierter DNA während des apoptotischen Zellnachweises vorgesehen. Zur Verwendung mit ApopTag In-situ-Apoptose-Nachweiskits (Katalog-Nr. S7100, S7101, S7111 und S7165) qualifiziert.
Bereitgestellte Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml ApopTag-Reaktionspuffer.
ApopTag ist eine eingetragene Marke von Serologicals Company.
Anwendung
Bereitgestellte Materialien
Jedes Fläschchen enthält 1 ml ApopTag-Reaktionspuffer.
Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen
ApopTag-Reaktionspuffer enthält Kaliumcacodylat (Dimethylarsinsäure) als Puffer. Dieses Material ist bei Verschlucken gesundheitsschädlich; Kontakt mit Haut und Augen vermeiden (Handschuhe, Schutzbrille tragen) und Kontaktbereiche sofort abwaschen.
Anwendungshinweise
Bereiten Sie die Markierungsmischung wie folgt vor:
77 μl ApopTag-Reaktionspuffer
33 μl ApopTag-TdT-Enzym (S7107 oder Kit-Komponente Nr. 03)
Gut mischen und auf Eis aufbewahren. Dieses Reagens kann im Voraus zubereitet und soll für nicht mehr als 6 Stunden auf Eis aufbewahrt werden. Die Reaktionspuffer-TdT-Enzymmischung ist zur Verwendung im Schritt „TdT-ENZYM IN ARBEITSKONZENTRATION ANWENDEN“ im vollständigen ApopTag-Handbuch bereit.
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung bei -15 °C bis -25 °C
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)