Wichtige Dokumente
PR0G0NP02
Milli-Q
Progard® 2 Vorbehandlungspack (lang)
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack, Progard® 2 Vorbehandlungspack (lang) – Zum Schutz der RO-Membran
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Leistungsmerkmale
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<2000 ppb
Halogenhaltiger Rückstand
<3 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Progard® 2 Vorbehandlungspack ohne Polyphosphat wurde zur Vorbehandlung von Wasser entwickelt und entfernt große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Membran der Umkehrosmose (RO) vor organischem Fouling und Chloroxidation geschützt.
Der Progard® 2 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimierte Lebensdauer und Leistung Ihres Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist ein zentraler Faktor zur Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen.
Anwendung
Zum Einsatz mit Elix® und RiOs 5/8/16-Wasseraufbereitungssystemen entwickelt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der Progard® 2 Vorbehandlungspack ist aus Polypropylen und EPDM gefertigt.
  • Geeignet zur Speisung von Leitungswasser mit einem Verblockungsindex (Silt Density Index, SDI) von < 12 und Cl2 von < 3 ppm und TOC von < 2000 ppb.
  • Natürliche Aktivkohlemedien weisen eine große Oberfläche und Adsorptionskinetik auf und tolerieren Speisewasser mit bis zu 3 ppm Chlor und 2.000 ppb TOC.
  • Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und optimierte Retention auf und tolerieren Speisewasser mit einem Verblockungsindex von bis zu 12.
  • Der Zusammenbau des Vorbehandlungspacks ist vollautomatisiert.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany