Wichtige Dokumente
PR0G000S2
Milli-Q
Progard® S2 Vorbehandlungspack (lang)
Long, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® S Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
EPDM rubber
polypropylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
39.5 cm (15.5 in.)
Rest-TOC (gesamter organischer Kohlenstoff)
<2000 ppb
Halogenhaltiger Rückstand
<3 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Progard® S2 Vorbehandlungspack dient zur Wasservorbehandlung und entfernt grobe Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Umkehrosmose-Membran (RO-Membran) vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Der Progard® S2 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der Austausch von Verbrauchsmaterialien auf Anforderung vom System ist entscheidend, um die Leistung des Systems innerhalb der Spezifikationen zu halten.
Konzipiert für die Verwendung mit Wasseraufbereitungssystemen des Typs Direct-Q®, Elix® und RiOs 5/8/16.
Anwendung
Entfernt organische Substanzen, freies Chlor und Partikel aus dem Leitungswasser für einen optimalen Schutz der RO-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der Progard® S2 Vorbehandlungspack ist aus Polypropylen und EPDM hergestellt.
  • Zur Speisung von Leitungswasser mit einem Silt Density Index (SDI) von < 12, Cl2 < 3 ppm und einem TOC-Wert von < 2000 ppb geeignet
  • Natürliche Aktivkohlemedien weisen eine hohe Oberfläche und Adsorptionskinetik auf und tolerieren Speisewasser mit einem Chlorgehalt von bis zu 3 ppm und 2000 ppb TOC.
  • Um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern, wurde die ausgewählte natürliche Aktivkohle mit Silber, einem bewährten bakteriostatischen Mittel, imprägniert.
  • Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Rückhaltung auf und tolerieren Speisewasser mit einem SDI von bis zu 12.
  • Enthält Polyphosphat, das speziell zur Vermeidung von Ablagerungen ohne Ionenfreisetzung ausgewählt wurde.
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany