Wichtige Dokumente
QTUM000EX
Milli-Q
Quantum® Hochreinigungskartusche
For use with Milli-Q® Biocel / Academic / Gradient / Synthesis systems
Synonym(e):
Quantum® EX Hochreinigungskartusche
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
(removes trace levels of organics and ions from ultrapure water)
Verpackung
pkg of 1 unit
Kompatibilität
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Quantum® Pack entfernt Spurenmengen von organischen Verbindungen und Ionen aus Reinstwasser. Besteht aus Organex (eine Mischung aus synthetischer Aktivkohle & natürlichen Ionenaustauschharzen) und natürlichen Ionenaustauschharzen.
Die Quantum® EX Hochreinigungskartusche kann mit Milli-Q® Biocel-/-/Gradient-/Synthesi-Systemen verwendet werden.
Anwendung
Für Milli-Q® Systeme. Enthält Organex- und Ionex-Harze für Spurenmengen von organischen Verbindungen und Ionen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Enthält Organex- und Ionex-Harze zum Entfernen von organischen und ionischen Spurenverunreinigungen.
  • Unkomplizierte Wartung: einfach zu montieren und auszutauschen.
  • Nutzt Ionenaustauschtechnologie zur Wasseraufbereitung.
  • Sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden.
  • Das Qualitätszertifikat ist online verfügbar.
Komponenten
  • Organex (eine Mischung aus synthetischer Aktivkohle & natürlichen Ionenaustauschharzen)
  • Natürliche Ionenaustauschharze.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1