Wichtige Dokumente
PRPK0L002
Milli-Q
PrePak L2 Vorbehandlungspack
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Synonym(e):
PrePak-Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 5
Verpackung
pkg of 1 unit
H × B × T
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
Porengröße
1 μm nominal pore size (CR01 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
Kompatibilität
for use with Elix®
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die ordnungsgemäße Vorbehandlung ist ein wesentlicher Schritt, um die gewünschte Wasserqualität des Endprodukts zu erhalten. Die Auswahl der Vorbehandlung erfolgt je nach Fließrate des Speisewassers.
Das PrePak L2 behandelt Leitungswasser vor, indem es große Partikel entfernt. Es ist für den Einsatz mit größeren Wasseraufbereitungssystemen als zusätzliche Vorbehandlung zu den Progard® TL Vorbehandlungspacks des Systems vorgesehen.
Zur Verwendung mit Elix® 20/35/70/100- und RiOs 30/50/100/150/200 Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Bietet einen optimalen Schutz der Umkehrosmose(RO)-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Optimaler Schutz des Wassersystems.
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems.
  • 5-μm- und 1-μm-Tiefenfiltrationsmedien zur Partikelentfernung.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany