Merck
TANKVNT02
Milli-Q
Belüftungsfilter mit CO2-Falle
Prevents contamination of pure water in SDS storage systems
Synonym(e):
Belüftungsfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
30 L/min air flow rate
Höhe
33 cm (12.8 in.)
Porengröße
0.22 filter, μm
Kompatibilität
for use with SDS
for use with tanks
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Belüftungsfilter mit CO2-Falle wurde zur Filtration von Luft entwickelt, die in einen Vorratstank des Lagerungs- und Verteilungssystems (SDS) einströmt. Das gelagerte Reinwasser wird dadurch vor luftübertragenen Verunreinigungen wie CO2, Partikeln, Mikroorganismen und flüchtigen organischen Verbindungen geschützt.
Der Belüftungsfilter mit CO2-Falle kann die Widerstandswerte von Reinstwasser, das in SDS-Vorratstanks gespeichert wird, beibehalten.
Zum Einsatz mit großen Vorratstanks, wie u. a. SDS 200, 350 und 500.
Anwendung
Der Belüftungsfilter bietet effektiven Schutz vor luftübertragenen Verunreinigungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Aktivkohle absorbiert flüchtige organische Substanzen.
  • Natronkalkbett zum Entfernen von Kohlendioxid.
  • Hydrophober 0,22-μm-Filter zum Entfernen von Partikeln und Bakterien.
  • Einfacher Einbau in den integrierten Halter auf der Vorderseite des SDS-Speichers.
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1