Wichtige Dokumente
CPMB02202
Milli-Q
Ion-Ex-Hochreinigungskartusche, 55 cm
L 55 cm (22 in.), for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Synonym(e):
Ion-Ex-Hochreinigungssäule
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
(Nuclear grade mixed bed ion exchange resin)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Removal of Inorganics and particulate contaminants
Verpackung
pkg of 2 units
Länge
55 cm (22 in.)
Kapazität
175 g ion exchange capacity (NaCl)
Kompatibilität
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Ion-Ex-Hochreinigungssäule, 55 cm (22"), ist eine Wasseraufbereitungssäule, mit der anorganische Spurenpartikel aus hochreinem Wasser entfernt werden.
Anwendung
Diese Säule entfernt effizient ionische Spurenverunreinigungen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Entfernt effizient anorganische Partikel und Verunreinigungen im Speisewasser der Super-Q® Plus Aufbereitungssysteme für Laborwasser.
  • Enthält natürliche Ionenaustauscherharze.
  • Erzeugt eine einheitlich hochreine Wasserqualität, die die Typ-I-Spezifikationen von ASTM/CAP/CLSI übertrifft.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SUPER-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany