Wichtige Dokumente
PRPK00001
Milli-Q
PrePak 1-Vorbehandlungspack
For use with Elix®, AFS® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
Synonym(e):
PrePak-Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Optimal protection of water system and optimised performance; activated C; SDI > 5 & < 12
Verpackung
pkg of 2 units
Porengröße
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Elix®
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die ordnungsgemäße Vorbehandlung ist ein wesentlicher Schritt, um die gewünschte Wasserqualität des Endprodukts zu erhalten. Die Auswahl der Vorbehandlung richtet sich nach der Flussrate des Speisewassers.
Der PrePak 1 dient der Vorbehandlung von Wasser, bei der Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor entfernt werden. Er ist gemeinsam mit den Progard® TL-Vorbehandlungspacks des Systems als zusätzliche Vorbehandlung bei Einsatz größerer Wasseraufbereitungssysteme bestimmt.
Zur Verwendung mit Elix®, AFS® und RiOs Wasseraufbereitungssystemen.
Anwendung
Schützt die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Schäden und bewahrt ihre gute Leistung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Optimaler Schutz des Wasseraufbereitungssystems
  • Gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung des Systems
  • 0,5-μm-Tiefenfiltration zur Partikelentfernung
  • Aktivkohle zur Entfernung von Chlor
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13