PR0G00001
Progard® 1 Vorbehandlungspack (kurz)
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® Vorbehandlungspack
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene (and EPDM)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
21 cm (8.3 in.)
Halogenhaltiger Rückstand
<1 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs™ (1997-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das Progard® 1 Vorbehandlungspack dient zur Vorbehandlung von Wasser durch Entfernen großer Partikel, organischer Verbindungen und freiem Chlor aus Leitungswasser. Dadurch wird die Umkehrosmose-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Das Progard® 1 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung Ihres Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Für den Gebrauch mit den Direct-Q®, Elix® und RiOs™ 5/8/16 Wasseraufbereitungssystemen konzipiert.
Das Progard® 1 Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimale Lebensdauer und Leistung Ihres Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Für den Gebrauch mit den Direct-Q®, Elix® und RiOs™ 5/8/16 Wasseraufbereitungssystemen konzipiert.
Anwendung
Entfernt organische Substanzen, freies Chlor, Partikel und Kolloide aus dem Leitungswasser und sorgt für einen optimalen Schutz der Umkehrosmosemembran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Das Progard® 1 Vorbehandlungspack besteht aus Polypropylen und EPDM.
- Mit einem Silt Density Index (SDI) <5 und Cl2 < 1 ppm für die Einspeisung ins Leitungswasser geeignet.
- Das natürliche Aktivkohlemedium weist eine große Oberfläche und eine hohe Adsorptionskinetik auf und toleriert Speisewasser mit bis zu 1 ppm Chlor.
- Die Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf, wodurch sie Speisewasser mit SDI bis zu 5 tolerieren.
- Enthält besonders ausgewähltes Polyphosphat zur Vermeidung von Kesselsteinbildung ohne Freisetzung von Ionen.
Komponenten
Kombination aus drei Aufreinigungsmedien:
- Aktivkohle entfernt freies Chlor und organische Verbindungen
- Medium zur Tiefenfiltration entfernt Partikel und Kolloide
- Wirkstoff zur Minimierung der Kesselsteinbildung
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany