Alle Fotos(1)
Key Documents
PR0G000S1
Milli-Q
Progard® S1 Vorbehandlungspack (kurz)
Short, Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components
Synonym(e):
Progard® S Vorbehandlungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materialien
polypropylene (and EPDM)
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
Progard®
Höhe
21 cm (8.3 in.)
Halogenhaltiger Rückstand
<1 ppm (Cl2)
Kompatibilität
for use with Direct-Q® (1997-2010)
for use with Elix® (1997-2008)
for use with RiOs (1997-2012)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der Progard® S1-Vorbehandlungspack wurde zur Vorbehandlung von Wasser entwickelt, bei der große Partikel, organische Verbindungen und freies Chlor aus Leitungswasser entfernt wird. Dadurch wird die Umkehrosmose(RO)-Membran vor Kesselsteinbildung, organischer Verschmutzung und Chloroxidation geschützt.
Der Progard® S1-Vorbehandlungspack gewährleistet eine optimierte Lebensdauer und Leistung des Systems.
Der vom System angeforderte Austausch von Verbrauchsmaterialien ist für die Aufrechterhaltung der Systemleistung innerhalb der Spezifikationen von äußerster Bedeutung.
Zum Einsatz mit Direct-Q®, Elix® und RiOs 5/8/16-Wasseraufbereitungssystemen entwickelt.
Anwendung
Entfernung organischer Substanzen, freiem Chlor und Partikeln aus Leitungswasser zum Schutz der RO-Membran.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Der Progard® S1-Vorbehandlungspack ist aus Polypropylen und EPDM gefertigt.
  • Zur Speisung von Leitungswasser mit einem Verblockungsindex (Silt Density Index, SDI) von < 5 und Cl2 < 1 ppm geeignets.
  • Natürliche Aktivkohlemedien weisen eine hohe Oberfläche und Adsorptionskinetik auf und tolerieren Speisewasser mit einem Chlorgehalt von bis zu 1 ppm.
  • Um die Vermehrung von Bakterien zu verhindern, wurde die ausgewählte natürlich Aktivkohle mit Silber, einem bewährten bakteriostatischen Mittel, imprägniert.
  • Tiefenfiltermedien weisen eine hohe Kapazität und eine optimierte Retention auf; sie tolerieren somit Speisewasser mit einem SDI von bis zu 5.
  • Enthält Polyphosphat, das speziell zur Vermeidung von Kesselstein ohne Freisetzung von Ionen ausgewählt wurde.
Komponenten
Kombination von drei Aufreinigungsmedien:
  • Aktivkohle zum Entfernen von freiem Chlor und organischen Verbindungen
  • Tiefenfiltrationsmedien zum Entfernen von Partikeln und Kolloiden
  • Kesselsteinverhütungsmittel zur Reduzierung der Gefahr von Kesselsteinbildung
Rechtliche Hinweise
DIRECT-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany