Merck
MABE443
Sigma-Aldrich
Anti-BPTF-Antikörper, Klon 15B1.1
clone 15B1.1, from mouse
Synonym(e):
Protein Bptf, BPTF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
15B1.1, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, mouse, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... BPTF(2186)
mouse ... Bptf(207165)
rat ... Bptf(303617)
Allgemeine Beschreibung
Die Nukleosomen-Umbaufaktor(NURF)-Untereinheit BPTF (UniProt E9Q6A7 und A2A654; auch bekannt als Bromodomäne und PHD-Finger-haltiger Transkriptionsfaktor, fötales Alzheimer-Antigen) wird bei Mäusen durch das Gen Bptf (auch bekannt als 9430093H17Rik, Falz) kodiert (Gen-ID: 207165) kodiert. ATP-abhängige Chromatinumbaukomplexe werden in vier große Unterfamilien eingeteilt (SWI/SNF, ISWI, CHD und INO80). Der NURF ist das Gründungsmitglied der ISWI-Umbaukomplexe. Der NURF von Säugetieren besteht aus BPTF, der ATPase SNF2L und dem Trp-Asp (WD)-Repeat-Protein pRBAP46/48, wobei BPTF die größte Untereinheit der drei ist. Die durch den BPTF-PHD-Finger vermittelte Bindung von H3K4me3 stabilisiert den NURF-Komplex auf dem Chromatin, was zum NURF-katalysierten Nukleosomengleiten führt. Der NURF-Umbaukomplex ist für die Entwicklung von Säugetieren von entscheidender Bedeutung und übernimmt die epigenetische Regulierung mehrerer Signalwege, darunter Hitzeschock, TGF-beta/SMAD, JAK/STAT, WNT/beta-Catenin, RB und nukleare Hormonrezeptoren.
Immunogen
GST-markiertes rekombinantes Protein, das Maus-BPTF entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-BPTF-Antikörper, Klon 15B1.1, ist zur Verwendung in Western-Blot und Immunzytochemie (Paraffin) für den Nachweis von BPTF validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Kernrezeptoren
Immunhistochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge in einer Verdünnung von 1:1.000 wurde BPTF in menschlichem Hodengewebe, Ratten und Maus-Dickdarmgewebe nachgewiesen.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HeLa-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies BPTF in 10 µg HeLa-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~322 kDa beobachtet. In manchen Lysaten können uncharakterisierte Banden auftreten.
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG2bκ-Antikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH 7,4), 150 mM NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable