04-298
Anti-IGF1 Receptor (CT) Antibody, clone 7G11
clone 7G11, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
insulin-like growth factor 1
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
7G11, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... IGF1(3479)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Insulin-/stoffwechselassoziierte Signalübertragung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
Includes untreated A431 lysate as a positive control.