Wichtige Dokumente
05-298
Sigma-Aldrich
Anti-α-Dystroglycan-Antikörper, Klon VIA4-1
culture supernatant, clone VIA4-1, Upstate®
Synonym(e):
Anti-156DAG, Anti-A3a, Anti-AGRNR, Anti-DAG, Anti-LGMDR16, Anti-MDDGA9, Anti-MDDGC7, Anti-MDDGC9
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
VIA4-1, monoclonal
Speziesreaktivität
guinea pig, rabbit, rat, human, mouse, canine
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DAG1(1605)
Allgemeine Beschreibung
Dystroglyan ist eines der dystrophinassoziierten Glykoproteine, das von einem 5,5-kb-Transkript in Homo sapiens vom Chromosom 3 kodiert wird. Es gibt zwei Exone, die durch ein großes Intron getrennt werden. Die gespleißten Exoncodes für ein Proteinprodukt werden schließlich in die zwei nichtkovalent assoziierte Untereinheiten- α (N-terminal) und β (C-terminal) - gespalten. Im Skelettmuskel fungiert der Dystroglykankomplex als eine Transmembran-Verbindung zwischen der extrazellulären Matrix und dem Zytoskelett. α-Dystroglykan ist extrazellulär und bindet an Merosin (α-2-Laminin) in der Basalmembran, während β-Dystroglykan ein Transmembranprotein ist und an Dystrophin bindet, welches ein großes stabförmiges zytoskeletales Protein ist, das bei Patienten mit Duchenne-Muskeldystrophie fehlt. Dystrophin bindet an intrazelluläre Aktinkabel. Infolge dessen wird angenommen, dass der Dystroglykankomplex, der die extrazelluläre Matrix mit den intrazellulären Aktinkabeln verbindet, für die strukturelle Integrität im Muskelgewebe sorgt. Es ist bekannt, dass der Dystroglykankomplex auch als Agrinrezeptor im Muskel dient und dort wahrscheinlich die Agrin-induzierte Cluster-Bildung von Acetylcholinrezeptoren an der neuromuskulären Endplatte reguliert. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Funktion von Dystroglykan ein Teil des Signaltransduktionsweges ist, da nachgewiesen wurde, dass Grb2, ein Mediator des Ras-verwandten Signalwegs, mit der zytoplasmischen Domäne von Dystroglykan interagieren kann. Die aberrante Expression von dystrophinassoziiertem Proteikomplex protein complex liegt der Pathogenese der Duchenne-Muskeldystrophie, Becker-Muskeldystrophie und der schweren autosomal-rezessiven Muskeldystrophie bei Kindern zugrunde. Interessanterweise wurde bisher noch keine genetische Erkrankung für α- oder β-Dystroglykan beschrieben.
Dystroglykan ist sowohl in Nichtmuskelgewebe als auch in Muskelgewebe weit verbreitet. Bei der epthelialen Morphogenese der Niere wirkt der Dystroglykankomplex als Rezeptor für die Basalmembran. Dystroglykanexpression im Hirn und in der neuralen Retina der Maus (Mus musculus) wurde ebenfalls berichtet. Die physiologische Rolle von Dystroglykan im Nichtmuskelgewebe ist jedoch weiterhin unklar.
Hinweis: Dieses Produkt darf nur für Forschungszwecke verwendet werden. Die Verwendung dieses Produkts für diagnostische Zwecke erfordert eine Lizenz von der University of Iowa Research Foundation, 214 Technology Innovation Center, Iowa City, IA 52242.
Spezifität
Erkennt α-Dystroglykan/LARGE-Glykan.
Immunogen
Präparation von Kaninchen-Skelettmuskelmembran
Anwendung
Erkennung von α-Dystroglykan mit diesem Anti-α-Dystroglykan-Antikörper, Klon VIA4-1. Dieser Antikörper wurde publiziert und für die Verwendung in IH und WB validiert.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Zytoskelett
Qualität
Regelmäßige Beurteilung an Kaninchenskelettmuskeln in ein einem Western Blot.
Zielbeschreibung
156 kDa
Physikalische Form
Kulturüberstand mit 0,05 % Natriumazid.
Ungereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C 2 Jahr ab Versanddatum haltbar. Aliquotieren, um wiederholtes Einfrieren und Auftauen zu vermeiden. Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen nach dem Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Skelettmuskel-Gewebeextrakte von Maus, Ratte und Mensch oder Zelllysat von DU-145-Zellen (aus humanem Prostatakarzinom)
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lara K Lee et al.
BMC neuroscience, 3, 10-10 (2002-08-17)
One of the earliest steps in synaptogenesis at the neuromuscular junction is the aggregation of nicotinic acetylcholine receptors at the postsynaptic membrane. This study presents quantitative analyses of receptor and alpha-Dystroglycan aggregation in response to agrin and laminin-1, alone or
Ernesto Pavoni et al.
The open neurology journal, 5, 68-74 (2011-11-03)
The dystroglycan (DG) expression pattern can be altered in severe muscular dystrophies. In fact, some congenital muscular dystrophies (CMDs) and limb-girdle muscular dystrophies (LGMDs) are caused by point mutations identified in six glycosyltransferase genes which are likely to target different
Belén Prados et al.
The American journal of pathology, 170(5), 1659-1668 (2007-04-26)
Walker-Warburg syndrome (WWS) is the most severe of a group of congenital disorders that have in common defects in the O-glycosylation of alpha-dystroglycan. WWS is characterized by congenital muscular dystrophy coupled with severe ocular and brain malformations. Moreover, in at
Deficiency of a glycoprotein component of the dystrophin complex in dystrophic muscle.
Ervasti, J M, et al.
Nature, 345, 315-319 (1990)
Dystrophin constitutes 5% of membrane cytoskeleton in skeletal muscle.
Ohlendieck, K and Campbell, K P
Febs Letters, 283, 230-234 (1991)