CX1723
Zitronensäure
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Citric acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
meets USP/NF
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Assay
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Form
fine powder
Expl.-Gr.
8 %, 65 °F
Verunreinigungen
≤0.005% Water-insoluble matter
≤1% Water (Karl Fischer)
sulfated ash (600 °C)
≤0.02%
Farbe
white to almost white
pH-Wert
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
153-159 °C (lit.)
Löslichkeit
1330 g/L
Dichte
1.67 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
oxalate (C2O42-): ≤0.036%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0003%
Pb: ≤0.0002%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable