Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18100
Sigma-Aldrich
Pentafluorophenol
for synthesis
Synonym(e):
Pentafluorophenol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6HF5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
212-235-8
Assay
≥99.0% (GC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Addition Reactions
mp (Schmelzpunkt)
34-36 °C
Übergangstemp.
flash point 72 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6HF5O/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H
InChIKey
XBNGYFFABRKICK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 32 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 35 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
161.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
72 °C - closed cup