Merck
5.89579
Sigma-Aldrich
Pyridin
anhydrous, 99.8%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H5N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
79.10
Beilstein:
103233
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.22
bp:
115 °C (lit.)
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.72 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 13.2 °C)
20 mmHg ( 25 °C)
Assay
99.8%
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
12.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.509 (lit.)
bp
115 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−42 °C (lit.)
Dichte
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1=CN=CC=C1
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
InChIKey
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
68.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
20 °C - closed cup