Merck
1.00247
SAFC
Zitronensäure
anhydrous fine-granular, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure, Hydroxytricarballylsäure
About This Item
Lineare Formel:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.12
Beilstein:
782061
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
E-Nummer:
E330
EG-Index-Nummer:
201-069-1
Agentur
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FCC
Dampfdruck
<0.1 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
Form
coarse powder
Wirksamkeit
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
8 %, 65 °F
pH-Wert
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
153-159 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 1330 g/L at 20 °C
Dichte
1.665 g/cm3 at 18 °C
Kationenspuren
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChIKey
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltenden cGMP-Richtlinien produziert.
Anwendung
Citronensäure wird in der Regel als pH-Einstellmittel, Puffermittel oder Antioxidans in pharmazeutischen Formulierungen eingesetzt. Ihr Anwendungsbereich umfasst verschiedene Formulierungsarten, einschließlich halbfeste Darreichungsformen, flüssige Darreichungsformen und feste Darreichungsformen wie Brausetabletten oder Granulat.
Wasserfreies Citronensäurepulver Emprove® Essential ist Citronensäure in ihrer wasserfreien, feingranulierten Form.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable