Merck
860735E
Avanti
3-O-sulfo-galactosyl(β) sphingosine-d7 (d18:1) ammonium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl(β) D-erythro-sphingosine-d7 (d18:1, ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H43D7N2O10S
Molekulargewicht:
565.77
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg ((860735E-100UG))
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(N)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Verpackung
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860735E-100UG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)