860736E
Avanti
C24:1 mono-sulfo galactosyl(β) ceramide-d7 (d18:1/24:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1’-N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine-d7 (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
ethanol solution
Verpackung
package of 1 × 100 μg (860736E-100UG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)