330731
Avanti
EquiSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
EQUISPLASH™ LIPIDOMIX™ QUANTITATIVER INTERNER MASSENSPEKTROMETRIESTANDARD
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
methanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Gemisch aus 13 deuterierten internen Lipid-Standards mit einer Konzentration von je 100μg/ml. Jeder versiegelte Ampulle enthält 1 ml Methanollösung. Die Konzentratione werden für die Verwendung als quantitativer Standard verifiziert.
Gemischkomponente
- 15:0-18:1(d7) PC
- 18:1(d7) Lyso PC
- 15:0-18:1(d7) PE
- 18:1(d7) Lyso PE
- 15:0-18:1(d7) PG (Na-Salz)
- 15:0-18:1(d7) PI (NH4-Salz)
- 15:0-18:1(d7) PS (Na-Salz)
- 15:0-18:1(d7)-15:0 TAG
- 15:0-18:1(d7) DAG
- 18:1(d7) MAG
- 18:1(d7) Chol Ester
- d18:1-18:1(d9) SM
- C15 Ceramid-d7
Anwendung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
- 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 791644C 100μg/mLSDB
- 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791640C 100μg/mLSDB
- 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791648C 100μg/mLSDB
- 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
- 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 791646C 100μg/mLSDB
- 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research™ - A Croda Brand 791645C 100μg/mLSDB
- 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDB
- 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 860681P, powder 100μg/mLSDB
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)