LM6000
Avanti
d5-TG ISTD Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Synonym(e):
d5-DG ISTD Mix I, d5-TG Internal Standard Mixture I, toluene:methanol (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
ethanol solution
Verpackung
pkg of 1 × 1 mL (LM6000-1EA)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Konzentration
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
Anwendung(en)
lipidomics
metabolomics
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
44.3 °F
Flammpunkt (°C)
6.85 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)