Wichtige Dokumente
840533P
Avanti
18:3 MGDG (synthetic)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
Monogalactosyldilinolenoylglycerol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
package of 1 × 5 mg (840535P-5MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
bioactive lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES String
[H][C@](COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C45H74O10/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(47)52-36-38(37-53-45-44(51)43(50)42(49)39(35-46)55-45)54-41(48)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h5-8,11-14,17-20,38-39,42-46,49-51H,3-4,9-10,15-16,21-37H2,1-2H3/b7-5-,8-6-,13-11-
InChIKey
QUZHZFAQJATMCA-QAZQWDDOSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
840533P-5MG | 4065267931876 |