Merck
870875P
Avanti
Malonyl-L-carnitine
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Malonylcarnitine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H17NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.21
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 x 5 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[N+](C[C@H](OC(=O)CC(=O)[O-])CC(=O)O)(C)(C)C
InChIKey
ZGNBLKBZJBJFDG-SSDOTTSWSA-N
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870875P-5MG)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)