Wichtige Dokumente
91299
Isobutyryl-L-carnitin
analytical standard
Synonym(e):
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-(2-methyl-1-oxopropoxy)-1-propanaminium Inneres Salz, L-Carnitin-isobutyrylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -22.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤10.0% water (calculated from elemental analysis)
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C(C)C)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-8(2)11(15)16-9(6-10(13)14)7-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3/t9-/m1/s1
InChIKey
LRCNOZRCYBNMEP-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)