Merck
HomeProdukteAnalytische ChemieReferenzmaterialienBiomarker- & Metaboliten-Standards
Biomarker- & Metaboliten-Standards
Hormon- und Aminosäure-Referenzstandards für Biomarker-Analyse und Metabolomik
Unter Metabolomik versteht man die Untersuchung chemischer Prozesse, die innerhalb eines biologischen Systems ablaufen und an denen kleine Moleküle, sogenannte Metaboliten, als Substrate, Zwischenprodukte und Produkte beteiligt sind.
Wir bieten eine breite Palette Analysestandards an, die für massenspektrometriebasierte Metabolomik- und Biomarker-Testanwendungen geeignet sind. Zu diesen Anwendungen gehören die Erstellung von Stoffwechselprofilen, die Erstellung von Fingerabdrücken, klinische und diagnostische Tests, die Zielanalyse zur Identifizierung neuer Biomarker von klinischer Relevanz, die pharmazeutische Erforschung von Krankheitszielen und die Endokrinologie. Zu unseren Standards in der Metabolomik und Biomarkeranalyse gehören endogene Verbindungen von klinischer Bedeutung wie DNA/RNA-Oligos, Metaboliten von Aminosäuren, Lipiden, Kohlenhydraten, Gallensäuren und Vitamin D, Katecholamine und Neurotransmitter sowie männliche, weibliche, neonatale und Schilddrüsenhormone.
Zugehörige Produktliteratur
Broschüre: Diagnostic Metabolites
Hormone
Hormone sind Signalmoleküle, die von mehrzelligen Organismen produziert werden. Unser großes Sortiment an Hormonen umfasst Lösungen mit zertifiziertem Cerilliant® Referenzmaterial (CRM) und Analysestandards der Marke VETRANAL® für die Analyse von Hormonrückständen in Lebensmitteln. Die Standards sind in reiner Form und in Lösung erhältlich und sind HPLC- und GC-kompatibel.
Aminosäure-Metaboliten
Unser Angebot an Aminosäure-Metaboliten umfasst eine Reihe von zertifizierten Referenzmateriallösungen (CRM) und analytische Standards für Stoffwechselstudien, darunter eine große Auswahl an Acylglycinen und Acylcarnitinen.
Hydroxyvitamin D
Hydroxyvitamin D ist ein sehr stabiler Metabolit des Vitamin D. Es wird allgemein als Marker zur klinischen Bestimmung des Vitamin-D-Spiegels im Blut verwendet. In unserem Sortiment, das aus 25-Hydroxyvitamin D-Standards besteht, sind zertifizierte Referenzmateriallösungen sowohl in nativer als auch in isotopenmarkierter Form enthalten.
Katecholamine und biogene Amine
Katecholamine sind Amine, die von den Nebennieren produziert werden und sowohl als Hormone als auch als Neurotransmitter fungieren. Beispiele für Katecholamine sind Dopamin, Epinephrin (Adrenalin) und Norepinephrin (Noradrenalin). Alle Katecholamine werden von der Aminosäure L-Tyrosin abgeleitet. Der Katecholaminspiegel im Urin kann ein Indikator für bestimmte Erkrankungen sein. Wir bieten eine Vielzahl Lösungen von Katecholamin-Metaboliten in Form von zertifizierten Referenzmaterialien an. Die CRM sind sowohl als Einzel- als auch als Mehrkomponentenlösungen erhältlich.