Merck
330733P
Avanti
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
3-O-sulfo-D-galactosyl-ß1-1′-N-tridecanoyl-D-erythro-sphingosine (d7) (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C37H67D7N2O11S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
762.10
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.28
Assay
99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (330733P-1MG)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](OS([O-])(=O)=O)[C@H]([C@H]1CO)O.[NH4+]
Allgemeine Beschreibung
C13 3-O-sulfogalactostyl(β) Ceramide-d7 (d18:1(d7)/13:0) is a deuterated derivative of C13 3-O-sulfogalactostyl(β) ceramide.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)