Wichtige Dokumente
700015P
Avanti
7-ketocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
7-oxocholesterol; 7-oxo-5-cholesten-3β-ol-7-one; 5-cholesten-3β-ol-7-one; 3β-hydroxycholest-5-en-7-one; 110806
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
3β-hydroxy-5-cholestene-7-one
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (700015P-100mg)
pkg of 1 × 5 mg (700015P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700015P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C(=O)C=C2C1)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
<li><strong>Cytoprotective effects of linolenic acid on 7-ketocholesterol-induced damage:</strong> This study highlights how specific fatty acids can mitigate the toxic effects of 7-ketocholesterol in neural and vascular cells, emphasizing potential therapeutic applications for neurodegenerative and cardiovascular diseases (Yammine et al., 2024).</li>
</ul>
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)