700054P
Avanti
5α,6β-dihydroxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
3β,5α,6β-trihydroxycholestane
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Cholestane-3β,5α,6β-triol
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@]21[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C[C@H]2O)(CC[C@@H](C1)O)C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
InChIKey
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Rechtliche Hinweise
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)