Merck
Z742164
Sigma-Aldrich
Aldrich® Kleinstahlflaschengasregler für Korrosives
DIN 1 connection
Synonym(e):
Aldrich® Kleinstahlflaschengasregler für Korrosives
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
Beschreibung
for sale in EU only
Allgemeine Beschreibung
  • Einstufig
  • Max. Einlassdruck: 300 bar
  • Gehäuse und Membran aus 316L-Edelstahl
  • Gekapselte Sitzkonstruktion mit einem 10-Mikron-SS-Sinterfilter
  • Ventilsitz: PCTFE
  • Einlass: DIN 1
  • Auslass: Regelventil 1/4“ NPT Male Edelstahl
  • Gekapselte Sekundärentlüftung
  • Möglichkeit zur Montage an Front- und Rückplatte
  • Cv = 0,094
  • Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C
  • Gewicht: 1,1 kg
Konzipiert für die Primärregelung von Gasen mit hohem oder niedrigem Flaschendruck (korrosiv, toxisch) oder mit hohem Reinheitsgrad (bis zu Grad 6,0) auf einen stabilen Ausgangsdruck. Deckt eine Vielzahl von Anwendungen ab, darunter Gas- und Flüssigkeitschromatographie, hochreine Trägergase, Kalibriergase, Druckbeaufschlagung hochreiner Kammern und Vieles mehr.
Sonstige Hinweise
Siehe Merkblatt für technische Informationen AL-151 Gasregulatoren: Auswahl, Installation und Betrieb.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4